Learn More
Objetivo de pulverización de niobio, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454815 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15454815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040882.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 3-1-7440
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Fórmula molecular Nb
Número MDL MFCD00011126
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
Nombre IUPAC niobio
Peso molecular (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Porcentaje de pureza 99.95%