Learn More
Bolo de niobio, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,95 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390068 100 g 100 g
11380068 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042847.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Peso ≈1.7g/slug
Formulario ≈1,7 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Porcentaje de pureza 99.95%