Learn More
Bolo de niobio, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, 99,95 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340068 10 g 10 g
11350068 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042845.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Para deposición de vapor
For vapor deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Peso ≈0.22g/slug
Formulario ≈0,22 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Porcentaje de pureza 99.95%