Learn More
Varilla de niobio, 19 mm de diámetro, dura, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 cm
10 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
2 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384728 2 cm 2 cm
11374728 10 cm 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043080.BP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium rod
Nombre de nota 19mm (0.75 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Cantidad 2 cm
Olor Odorless
Peso ≈24.3g/cm
Formulario Varilla, ≈24,3g/cm, templado: como se muestra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%