Learn More
N-Butóxido de niobio de potasio, 5 % p/v en n-butanol, 99 % (base metálica)
Código de producto. 11309718
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. 11309718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044209.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C24H54KNbO6
Número MDL MFCD02682834
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium potassium n-butoxide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal KNb(OC4H9)6
Cantidad 25 mL
Número UN UN1120
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.01
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v in n-butanol
Forma física Líquida