Learn More
Fenóxido de niobio, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438650 0.5 g 0.50 g
11428650 2 g 2 g
11418650 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 051120.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16576-63-9
Fórmula molecular C30H25NbO5
Peso molecular (g/mol) 558.431
Número MDL MFCD00014076
Clave InChI ZCNDFHXTXLMYDM-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo niobium 5+ pentakisphenoxide, pentaphenoxyniobium v, niobium 5+ ion pentaphenolate, columbium penta phenoxide, niobium 5+ pentaphenolate, phenol, niobium 5+ salt 5:1
PubChem CID 25021451
Nombre IUPAC niobio(5 +); pentafenóxido
SMILES C1=CC=C(C=C1)[O-].C1=CC=C(C=C1)[O-].C1=CC=C(C=C1)[O-].C1=CC=C(C=C1)[O-].C1=CC=C(C=C1)[O-].[Nb+5]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium phenoxide
Punto de fusión 208°C
Fórmula lineal Nb(C6H5O)5
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.44
Forma física Polvo