Learn More
Pentacloruro de niobio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Niobium Pentachloride |
| CAS | 10026-12-7 |
| Fórmula molecular | Cl5Nb |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Niobium Chloride, Niobium Pentachloride, Niobium Pentachloride (NbCl5), Niobium(V) Chloride, Pentachloroniobium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/5ClH.Nd/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+5] |
| Nombre IUPAC | neodimio(5+);pentacloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 270.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.7543 |