Learn More
Lingote/botón de niobio, ≈ 25,4 mm de diámetro x 11 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454945 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15454945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045113.KF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium ingot/button
Color Plata a gris
Nombre de nota ≈25.4mm (1.0 in.) dia. x 11mm (0.45 in.) thick
CAS 3-1-7440
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈50g/piece
Formulario ≈50G/pieza
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Nb
Número MDL MFCD00011126
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
Nombre IUPAC niobio
Peso molecular (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Porcentaje de pureza 99.95%