Learn More
Gasa de niobio, malla 40 tejida a partir de alambre de 0,178 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305207 75 x 75 mm cada uno
11315207 150 x 150 mm cada uno
11325207 300 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11305207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040916.FL
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Filtración, electrodos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium gauze
Nombre de nota Woven from 0.178mm (0.007 in.) dia. wire
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 40 Mesh
Formulario Tela de alambre