Learn More
Lámina de niobio, 1,0 mm de grosor, 0,998, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371318 50 x 100 mm cada uno
11381318 100 x 200 mm cada uno
11361318 200 x 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11371318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010257.FY
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 42,9 g/50 x 100 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray foil
Cantidad 50 x 100 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.80%
Formulario Lámina, 1,0 mm de grosor