Learn More
Lámina de niobio, 0,25 mm de grosor, recocido, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331328 200 x 500 mm cada uno
11321328 50 x 100 mm cada uno
11311328 100 x 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010259.HQ
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed
Cantidad 200 x 500 mm
Olor Odorless
Peso ≈10.71g/50x100mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%