Learn More
Boruro de niobio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367417 25 g 25 g
11357417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012573.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12007-29-3 | BNb | 103.716 g/mol
Niobium boride is widely used in ceramic materials, electrode materials, thin film materials and refractory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12007-29-3
Fórmula molecular BNb
Peso molecular (g/mol) 103.716
Número MDL MFCD00016236
Clave InChI VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl
PubChem CID 82882
Nombre IUPAC boranilidinaniobio
SMILES B#[Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium boride
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.53
Porcentaje de pureza 99%