Learn More
Nintedanib N-Acetil Impureza, TRC
Código de producto. 30482541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482541 2.5 mg 2.50 miligramo
30471390 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN2018202.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2130844-77-6
Fórmula molecular C33H35N5O5
Peso molecular (g/mol) 581.66
Sinónimo 1H-Indole-6-carboxylic acid, 1-acetyl-2,3-dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-, methyl ester
Nombre IUPAC metilo (3Z)-1-acetil-3-[[4-[metil-[2-(4-metilpiperazina-1-il)acetil]amino]anilino]-fenilmetilideno]-2-oxoindol-6-carboxilato
SMILES COC(=O)c1ccc2\C(=C(\Nc3ccc(cc3)N(C)C(=O)CN4CCN(C)CC4)/c5ccccc5)\C(=O)N(C(=O)C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nintedanib N-Acetyl Impurity
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H35N5O5/c1-22(39)38-28-20-24(33(42)43-4)10-15-27(28)30(32(38)41)31(23-8-6-5-7-9-23)34-25-11-13-26(14-12-25)36(3)29(40)21-37-18-16-35(2)17-19-37/h5-15,20,41H,16-19,21H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.2638