Learn More
Nintedanib, MedChemExpress
Código de producto. 16491326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491326 200 mg 200 miligramos
16484047 50 mg 50 miligramos
16458138 10 mg 10 miligramos
16441936 500 mg 500 miligramos
16437896 100 mg 100 miligramos
16471949 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16491326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50904
MedChemExpress Nintedanib (BIBF 1120) is a potent triple angiokinase inhibitor for VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3 and PDGFRα/β with IC50s of 34 nM/13 nM/13 nM, 69 nM/37 nM/108 nM and 59 nM/65 nM, respectively.
Nintedanib (BIBF 1120) is a potent triple angiokinase inhibitor for VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3 and PDGFRα/β with IC50s of 34 nM/13 nM/13 nM, 69 nM/37 nM/108 nM and 59 nM/65 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nintedanib
CAS 656247-17-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H33N5O4
Cantidad 200 mg
Sinónimo BIBF 1120
Información de solubilidad DMSO : 11.5 mg/mL (21.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC(C(OC)=O)=CC=C2/C1=C(NC3=CC=C(N(C(CN4CCN(C)CC4)=O)C)C=C3)\C5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 539.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.62
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease