Learn More
Nintedanib esylate, MedChemExpress
Código de producto. 16474398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474398 10 mg 10 miligramos
16471596 500 mg 500 miligramos
16470717 50 mg 50 miligramos
16451016 200 mg 200 miligramos
16435296 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11106
MedChemExpress Nintedanib esylate (BIBF 1120 esylate) is a potent triple angiokinase inhibitor for VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3 and PDGFRα/β with IC50s of 34 nM/13 nM/13 nM, 69 nM/37 nM/108 nM and 59 nM/65 nM, respectively.
Nintedanib esylate (BIBF 1120 esylate) is a potent triple angiokinase inhibitor for VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3 and PDGFRα/β with IC50s of 34 nM/13 nM/13 nM, 69 nM/37 nM/108 nM and 59 nM/65 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nintedanib esylate
CAS 656247-18-6
Color Yellowish Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H39N5O7S
Cantidad 10 mg
Sinónimo BIBF 1120 esylate
Información de solubilidad DMSO : 66.67 mg/mL (102.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (25.66 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.08 mg/mL (4.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=C(N(C)C(CN4CCN(C)CC4)=O)C=C3)/C5=CC=CC=C5)OC.CCS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 649.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.76
Porcentaje de pureza 98.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease