Learn More
Ácido Carboxílico Nintedanib, TRC
Código de producto. 30011432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011432 10 mg 10 miligramos
30010505 50 mg 50 miligramos
30010742 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN47828510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 894783-71-2
Fórmula molecular C30 H31 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 525.6
Sinónimo (3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-Indole-6-carboxylic Acid, (3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic Acid, BIBF 1202
Nombre IUPAC (3Z)-3-[[4-[Metil-[2-(4-metilpiperazina-1-il)acetil]amino]-fenil-metileno]-2-oxo-indolina-6-ácido carboxílico
SMILES CN(C(=O)CN1CCN(C)CC1)c2ccc(N\C(=C\3/C(=O)Nc4cc(ccc34)C(=O)O)\c5ccccc5)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nintedanib Carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H31N5O4/c1-33-14-16-35(17-15-33)19-26(36)34(2)23-11-9-22(10-12-23)31-28(20-6-4-3-5-7-20)27-24-13-8-21(30(38)39)18-25(24)32-29(27)37/h3-13,18,31H,14-17,19H2,1-2H3,(H,32,37)(H,38,39)/b28-27-
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.2376
Porcentaje de pureza >95%