Learn More
Invitrogen™ Ninjurin 1 Polyclonal Antibody
Descripción
Ninjurin 1 Polyclonal Antibody for ELISA, IHC (P)
Homophilic cell adhesion molecule that promotes axonal growth. May play a role in nerve regeneration and in the formation and function of other tissues. Cell adhesion requires divalent cations.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ninjurin 1 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.02% sodium azide |
| génica | Ninj1 |
| N.º de referencia del gen | O70131, P70617, Q92982 |
| Alias de gen | AU024536; Nerve injury-induced protein 1; nerve injury-induced protein-1; NIN1; Ninj1; NINJURIN; ninjurin 1; ninjurin-1 |
| Símbolos de los genes | Ninj1 |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?