Learn More
Invitrogen™ Ninjurin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15981475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
15981475 100 μg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 15981475 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA572821
Rabbit Polyclonal Antibody
Ninjurin 1 Polyclonal Antibody for ELISA, IHC (P)
Homophilic cell adhesion molecule that promotes axonal growth. May play a role in nerve regeneration and in the formation and function of other tissues. Cell adhesion requires divalent cations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ninjurin 1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica Ninj1
N.º de referencia del gen O70131, P70617, Q92982
Alias de gen AU024536; Nerve injury-induced protein 1; nerve injury-induced protein-1; NIN1; Ninj1; NINJURIN; ninjurin 1; ninjurin-1
Símbolos de los genes Ninj1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NINJ1 antibody for a 15 amino acid peptide near the carboxy terminus of human NINJ1. The immunogen is within the last 50 amino acids of NINJ1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18081, 25338, 4814
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.