Learn More
Skytec Guantes de trabajo Ninja Knight
Código de producto. 17882184
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7, Pequeño
8, Medio
9, Grande
10, XL
11, 2XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17882184 7, Pequeño 10 pares
17842194 8, Medio 10 pares
17822194 9, Grande 10 pares
17832194 10, XL 10 pares
17812194 11, 2XL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17882184 Proveedor Skytec N.º de proveedor SKY271
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de trabajo Ninja Knight son extremadamente duraderos y brindan gran resistencia a cortes, abrasión, desgarros y perforaciones sin comprometer la destreza, la sensibilidad y la comodidad.
  • Resistencia al corte nivel C (EN388:2016)
  • Mantiene la flexibilidad a pesar de sus altos niveles de protección.
  • Excelente agarre en ambientes húmedos y secos.
  • Excelente destreza y sensibilidad: incluso las tareas más precisas se pueden completar.
  • La muñeca elástica proporciona un ajuste seguro y cómodo.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE CAT II, ANSI Cortar
Certificaciones/conformidad (Europa) EN388, EN420, EN407
Estructura Tejido a máquina
Coating Material Bipolímero
Color Gris, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Específico
Latex Free No
Material HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Poliuretano, Nitrilo
Tipo de producto Guante de punto sumergido
Tamaño 7, Pequeño
Norma EN388 4X43C
Para utilizar con (aplicación) Taller de carrocería, manipulación de materiales con bordes afilados, moldeo por inyección, fabricación de metales
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Material de revestimiento HPPE, Nylon , Fibra de vidrio
Revestimiento Revestido
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO9001:2015
Tipo de empaquetado Bolsa
Serie Caballero Ninja
Estilo de pulgar Recto
Yarn Gauge 13 G
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 240 mm