Learn More
Skytec Guantes de trabajo Ninja Knight
Descripción
- Resistencia al corte nivel C (EN388:2016)
- Mantiene la flexibilidad a pesar de sus altos niveles de protección.
- Excelente agarre en ambientes húmedos y secos.
- Excelente destreza y sensibilidad: incluso las tareas más precisas se pueden completar.
- La muñeca elástica proporciona un ajuste seguro y cómodo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE CAT II, ANSI Cortar |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN388, EN420, EN407 |
| Estructura | Tejido a máquina |
| Coating Material | Bipolímero |
| Color | Gris, Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Poliuretano, Nitrilo |
| Tipo de producto | Guante de punto sumergido |
| Mostrar más |