Learn More
Ninhidrina, TRC
Código de producto. 30479333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479333 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30479333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN47828025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ninhydrin
CAS 485-47-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H6 O4
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 1H-Indene-1,2,3-trione 2-Hydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxoindan, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 2,2-Dihydroxy-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2,2-Dihydroxy-indene-1,3-dione, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,3-Dihydro-2,2-dihydroxy-1,3-dioxo-1H-indene, Indane-1,2,3-trione monohydrate, Triketohydrindene Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
SMILES OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2,2-dihidroxiindeno-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 178.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0266
Porcentaje de pureza >95