Learn More
Recarga del pulverizador de ninhidrina, puro, 0,5 % ninhidrina en butano-1-ol, Fisher Chemical
Código de producto. 10254010 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10254010 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10254010 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/2161/90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
500 ml, frasco de vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -90°C
Punto de ebullición 117.4°C
CAS 485-47-2
Fórmula molecular C9H6O4
Número MDL 3791
Clave InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Nombre IUPAC 2,2-dihidroxiindeno-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0694g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 6.5&25
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ninhydrin solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2, 2- dihydroxy- 485-47-2, n-Butylalcohol 71-36-3