Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhidrina, grado espectrofotométrico
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ninhydrin |
| Punto de fusión | 250.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Idoneidad | (for amino acid analysis): passes |
| Densidad | 0.81 |
| Color | Amarillo |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform |
| pH | 4.6 to 5.6 (1% aq. soln.) |
| Cantidad | 25 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ninhydrin
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.