Learn More
Ninhidrina, 0,35% (p/v) en alcohol isopropílico, Ricca Chemical
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ninhydrin Solution 0.35% (w/v) in Isopropyl Alcohol, In Isopropanol |
| CAS | 485-47-2, 67-63-0 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C9H6O4 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Cantidad | 120 mL |
| Clave InChI | FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N |
| Forma física | Líquido |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione |
| Show More |