Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhidrina, aerosol inocuo para la capa de ozono listo para usar para TLC
Código de producto. 10780971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
240 mL
Tamaño de la unidad:
240 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10780971 240 mL 240 ML
1 options
Código de producto. 10780971 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327022400
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ninhydrin
Punto de ebullición >34.0°C
CAS 485-47-2, 106-97-8, 74-98-6, 71-36-3
Envase Pulverizador
Fórmula molecular C9H6O4
Número MDL MFCD00003791
Densidad 0.81
Índice Merck 15, 6640
Cantidad 240 mL
Clave InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Nombre IUPAC 2,2-dihidroxiindeno-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ninhydrin, ozone friendly ready to use spray for TLC
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Aerosoles inflamables y no inflamables Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H222-Aerosol extremadamente inflamable.
  • H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
  • P410+P412-Proteger de la luz del sol No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl alcohol, L.P.G. (liquified petroleum gas), 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-