Especificaciones
| Punto de fusión | de 250 °C |
| Envase | Tarro de cristal |
| Color | Amarillo |
| pH | 4.6 a 5.6 |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178,14g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ninhydrin
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.