Learn More
Ninhidrina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468603 50 g 50 g
11458603 10 g 10 g
11488730 25 g 25 g
11478603 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11468603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10409.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.30€
    89.65€ / 50 g
    Ahorro 9.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ninhidrina se utiliza para la determinación de grupos aminos en aminoácidos, péptidos y proteínas. También se usa en ciencia forense para el análisis de huellas dactilares latentes en superficies porosas como el papel y en cromatografía de capa fina (TLC) para controlar el progreso de las reacciones químicas. En la prueba Kaiser, desempeña un papel importante para monitorear la desprotección en la síntesis de péptidos en fase sólida.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, etanol y metanol. Insoluble en cloroformo y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, amina, álcalis y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 485-47-2
Fórmula molecular C9H6O4
Peso molecular (g/mol) 178.143
Número MDL MFCD00003791
Clave InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ninhydrin, ninhydrin hydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate, ninhydrine, 2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy-1,3-indandione, triketohydrindene hydrate, 1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy, 1,2,3-indantrione, 2-hydrate, 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Nombre IUPAC 2,2-dihidroxiindeno-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ninhydrin
Punto de fusión 251°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 50 g
Beilstein 1910963
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6554
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol. Slightly soluble in chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ninhydrin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ninhydrin