Descripción
- Huella flexible sobre banco: Mantenga su espacio de trabajo organizado y eficiente montando de forma segura la terminal de control en la parte superior del medidor NineFocus.
- Ahorre espacio en el banco: El kit se adapta perfectamente al medidor NineFocus y al terminal de control. Juntos forman un conjunto ordenado y compacto, ahorrando espacio en el banco.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Automático |
| Tipo | Ventosa |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 11.8 x 7 x 4 cm |
| Altura (métrico) | 4 cm |
| Clasificación IP | IP52 |
| Longitud (métrico) | 11.8 cm |
| Accesorios recomendados | Accesorios para medidores |
| Peso (métrico) | 5 g |
| Anchura (métrico) | 7 cm |