Learn More
Mettler Toledo™ NueveEnfoque™ Cubierta protectora para terminal de control
Tienda Mettler Toledo Productos
Descripción
- Proteja su inversión: La cubierta proporciona una barrera adicional para proteger su terminal de control NineFocus de derrames y salpicaduras. Se puede reemplazar fácilmente
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Automático |
| Tipo | Cubierta protectora |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 24.1 x 22.5 x 5.5 cm |
| Altura (métrico) | 5.5 cm |
| Clasificación IP | IP52 |
| Longitud (métrico) | 24.1 cm |
| Accesorios recomendados | Accesorios para medidores |
| Peso (métrico) | 150 g |
| Anchura (métrico) | 22.5 cm |