Learn More
Mettler Toledo™ NueveEnfoque™ Módulo de medición digital (DMM) DES™
Código de producto. 31454051
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
12 x 7 x 3.5 cm
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
31454051 12 x 7 x 3.5 cm
1 options
Código de producto. 31454051 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 31052301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.00€
    377.36€ / paquete de 1
    Ahorro 65.64€
    14% Descuento
En stock
Diseñado para mediciones de pH, redox, conductividad y DO, se conecta con InLab™ DES™ Sensores para un rendimiento multiparamétrico confiable.
  • Diseñado para evolucionar: Mide hasta 4 parámetros (pH, redox, cond., DO) con el DMM. Amplíe la productividad del análisis del medidor agregando módulos adicionales.
  • Ahorro inteligente: ahorre en un nuevo medidor agregando un parámetro en cualquier momento con un módulo de medición digital (DMM).
  • Promover la sostenibilidad: Nuestros módulos de alta calidad están hechos de plástico 100% reciclado, lo que ayuda a reducir la huella ecológica.
  • DES™ - Diagnosticable Eficiente Sostenible: Mayor eficiencia con diagnóstico de sensores: resolución de problemas más rápida, menos tiempo de inactividad, vida útil maximizada del sensor y soporte de mantenimiento preventivo.
  • Manténgase a la vanguardia: la capacidad de diagnóstico del sensor significa tranquilidad respecto del estado del sensor. Admite mantenimiento preventivo, maximiza la vida útil del sensor y evita el descarte prematuro.
  • Inversión sostenible: DES™ Los sensores digitales son una elección inteligente. Conservar la electrónica de medición y sustituir solo el eje del sensor al final de su vida útil, o el cable desmontable que se puede utilizar para todos los sensores, ayuda a reducir el desperdicio de material y, por tanto, la huella ecológica.
  • Aumente la productividad y la eficiencia: Una vez diagnosticados los errores, la guía del usuario con recomendaciones para la resolución de problemas permite resolverlos más rápidamente, reduciendo así el tiempo de inactividad. También minimiza los errores de manipulación, reduciendo así la necesidad de formación especializada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Módulo de medición
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 7 x 3.5 cm
Altura (métrico) 3.5 cm
Clasificación IP Ninguno
Longitud (métrico) 12 cm
Peso (métrico) 0.1 kg
Anchura (métrico) 7 cm