Learn More
Mettler Toledo™ NueveEnfoque™ Sensor de presión barométrica USB
Descripción
- El sensor de presión barométrica está diseñado para usarse con medidores NineFocus. Se conecta al puerto USB-A y mide la presión ambiental para apoyar la medición de oxígeno disuelto.
Especificaciones
Especificaciones
| Accuracy (Barometer) | ±1 mbar |
| Intervalo de humedad | Del 5 al 95 % de humedad relativa |
| Resolution (Humidity) | 0.01 |
| Resolution (Temperature) | 0,1 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +60 °C |
| Certificaciones/conformidad | CE, RAEE, RoHS |
| Tipo de producto | Barómetro digital |
| Altura (métrico) | 4 cm |
| Longitud (métrico) | 11.8 cm |
| Anchura (métrico) | 7 cm |
| Mostrar más |