Learn More
Mettler Toledo™ NueveEnfoque™ Módulo de medición analógica (AMM) pH/Redox/Ion
Tienda Mettler Toledo Productos
Descripción
- Compatible con versiones anteriores: Máxima flexibilidad para cualquier aplicación gracias a la compatibilidad total con sensores analógicos (por ejemplo, ISM ) utilizando un módulo analógico
- Diseñado para evolucionar: Amplíe la productividad del análisis del medidor agregando módulos adicionales. Promover la sostenibilidad Nuestros módulos de alta calidad están hechos de plástico 100% reciclado, lo que ayuda a reducir la huella ecológica.
- Promover la sostenibilidad: Nuestros módulos de alta calidad están hechos de plástico 100% reciclado, lo que ayuda a reducir la huella ecológica.
Especificaciones
Especificaciones
| Funciones avanzadas de ISE | El módulo de medición analógica (AMM) para pH, Redox , y la medición de iones está diseñada para su uso con medidores NineFocus. Se conecta con InLab™ Sensores analógicos para medir el pH y el potencial redox, y determina la concentración de iones utilizando sensores ISE. |
| Calibración | Conductividad, SDT, salinidad, temperatura |
| Puntos de calibración (ISE) | Hasta 5 |
| Tipo | Módulo de medición |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12 x 7 x 3.5 cm |
| Clasificación IP | Ninguno |
| Longitud (métrico) | 12 cm |
| Peso (métrico) | 0.1 kg |
| Anchura (métrico) | 7 cm |