Learn More
Mettler Toledo™ NueveEnfoque™ Módulo de medición analógica (AMM) Conductividad
Código de producto. 31454077
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Módulo de medición de conductividad
Código de producto. Tipo
31454077 Módulo de medición de conductividad
1 options
Código de producto. 31454077 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 31052300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00€
    1000.81€ / paquete de 1
    Ahorro 159.19€
    13% Descuento
En stock
Diseñado para su uso con medidores NineFocus. Se conecta con InLab™ Sensores analógicos para medir la conductividad.
  • Compatible con versiones anteriores: Máxima flexibilidad para cualquier aplicación gracias a la compatibilidad total con sensores analógicos (por ejemplo, ISM ) utilizando un módulo analógico
  • Diseñado para evolucionar: Amplíe la productividad del análisis del medidor agregando módulos adicionales. Promover la sostenibilidad Nuestros módulos de alta calidad están hechos de plástico 100% reciclado, lo que ayuda a reducir la huella ecológica.
  • Promover la sostenibilidad: Nuestros módulos de alta calidad están hechos de plástico 100% reciclado, lo que ayuda a reducir la huella ecológica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Automático
Tipo Módulo de medición de conductividad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 7 x 3.5 cm
Clasificación IP IP52
Longitud (métrico) 12 cm
Peso (métrico) 0.1 kg