Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 6506-37-2 |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C9H14N4O3 |
| Clave InChI | MDJFHRLTPRPZLY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-][N+](=O)C1=CN=CN1CCN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(5-nitro-1H-imidazol-1-il)etil]morfolina |
| Industry Type | ANTIBIÓTICOS |
| Peso molecular (g/mol) | 226.24 |
| Cantidad | 10 mg |
| Mostrar más |