Learn More
Nimorazole, TRC
Código de producto. 30134759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134759 5 g 5 g
17954705 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4782505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6506-37-2
Fórmula molecular C9 H14 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Sinónimo Morpholine, 4-[2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-, Morpholine, 4-[2-(5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]- (7CI,8CI), 1-(β-Morpholinoethyl)-5-nitroimidazole, 4-[2-(5-Nitroimidazol-1-yl)ethyl]morpholine, Acterol, Esclama, K-1900, NSC 107524, Naxofem, Naxogin, Nimorazol, Nimorazole, Nitrimidazine, Nulogyl
Nombre IUPAC 4-[2-(5-nitroimidazol-1-il)etil]morfolina
SMILES [O-][N+](=O)c1cncn1CCN2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nimorazole
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4O3/c14-13(15)9-7-10-8-12(9)2-1-11-3-5-16-6-4-11/h7-8H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1066