Learn More
Nimorazole, MedChemExpress
Description
Nimorazole (K-1900), a 2-nitroimidazole, is a hypoxic cell-radiation sensitizer. Nimorazole has anti-infective and anti-protozoal against trichomoniasis. Nimorazole has the potential for head and neck cancer.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nimorazole |
| Forma física | Powder |
| CAS | 6506-37-2 |
| Color | Light Brown |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H14N4O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | K-1900 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (147.33 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |