Learn More
Nimodipina, TRC
Código de producto. 30138483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138483 10 g 10 g
30134371 100 mg 100 miligramos
30007395 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN47820010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66085-59-4
Fórmula molecular C21 H26 N2 O7
Peso molecular (g/mol) 418.44
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-methoxyethyl) 5-(1-methylethyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester (9CI), (±)-Nimodipine, Admon, BAY-e 9736, Nimodipine, Nimodipine AP, Nimotop, Periplum
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenol)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 5-o-propan-2-ilo 3-o-(2-metoxietílico)
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nimodipine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.174