Learn More
Nimodipina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nimodipine |
| CAS | 66085-59-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Nimodipine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-methoxyethyl) 5-(1-methylethyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester (9CI), Admon, BAY-e 9736, Nimodipine, Nimodipine AP, Nimotop, Periplum, (+/-)-Nimodipine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C |
| Mostrar más |