Learn More
Nimodipine, 98+%
Código de producto. 15493899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493899 1 g 1 g
15413909 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61287.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Potent L-type calcium channel antagonist | CAS: 66085-59-4 | C21H26N2O7 | 418.45 g/mol
Potent L-type calcium channel antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66085-59-4
Fórmula molecular C21H26N2O7
Peso molecular (g/mol) 418.45
Número MDL MFCD00153848
Clave InChI UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo nimodipine, nimotop, periplum, nimodipino, nimodipinum, nymalize, admon, nimodipinum inn-latin, nimodipino inn-spanish, isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 4497
ChEBI CHEBI:7575
Nombre IUPAC 3-(2-methoxyethyl) 5-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nimodipine
Color Yellow
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,6551
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.44
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder