Learn More
Nimesulida, TRC
Código de producto. 30481515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481515 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30481515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4775001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nimesulide
CAS 51803-78-2
Fórmula molecular C13 H12 N2 O5 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-(4-nitro-2-fenoxifenil)metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 308.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0467