Learn More
Nimesulide, MedChemExpress
Código de producto. 16478256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478256 100 mg 100 miligramos
16442116 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0363
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Nimesulide is a selective COX-2 inhibitor, with IC50s of 70 nM-70 μM in a time-dependent manner, but it shows no effect on COX-1 (IC50 >100 μM). Nimesulide has potent anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties.
Nimesulide is a selective COX-2 inhibitor, with IC50s of 70 nM-70 μM in a time-dependent manner, but it shows no effect on COX-1 (IC50 >100 μM). Nimesulide has potent anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nimesulide
CAS 51803-78-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12N2O5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo R805
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC2=CC=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 308.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.31
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation