Learn More
Nimesulida, LoGiCal
Código de producto. 30460357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460357 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460357 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0378.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nimesulide
CAS 51803-78-2
Nombres de analitos o componentes Nimesulide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 N2 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-(4-nitro-2-fenoxifenil)metanosulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 308.31
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308,0467 g/mol