Learn More
Impureza A de nimesulida EP Mikromol™
Código de producto. 30049177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049177 100 mg 100 miligramos
30050231 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049177 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0378.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza A de nimesulida EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,4-Dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulphonamide
CAS 51765-56-1
Nombres de analitos o componentes N-(2,4-Dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulphonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 N3 O7 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(2,4-Dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulphonamide, Nimesulide Imp. A (EP), Nimesulide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O7S/c1-24(21,22)14-13-11(16(19)20)7-9(15(17)18)8-12(13)23-10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1c(Oc2ccccc2)cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-(2,4-dinitro-6-fenoxifenil)metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 353.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.0318 g/mol