Learn More
MedChemExpress NIM811
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.02% |
| CAS | 143205-42-9 |
| Contenido y almacenamiento | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 1202.61 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 200 mg/mL (166.30 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | (Melle-4)cyclosporin∣ SDZ NIM811 |