missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NIM1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16623175 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16623175 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16623175 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5106735

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total NIM1.

NIM1K serine/threonine kinase or NIM1 belongs to CAMK kinase family. Unlike to other AMPK-related kinases, NIM1 cannot be phosphorylated and activated by LKB1. Two somatic mutations (P333S and P411T) were found in lung neuroendocrine carcinoma and lung large cell carcinoma samples. NIM1 gene ontology (GO) annotations include cellular response to glucose starvation; intracellular signal transduction; negative regulation of TOR signaling; protein phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NIM1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica NIM1K
N.º de referencia del gen Q8BHI9, Q8IY84
Alias de gen E130304F04Rik; Nim1; NIM1 serine/threonine protein kinase; NIM1 serine/threonine-protein kinase; NIM1K; Serine/threonine-protein kinase NIM1
Símbolos de los genes NIM1K
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human NIM1K(Accession Q8IY84), corresponding to amino acid residues E346-R396.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 167359, 245269
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.