Learn More
Nilvadipina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nilvadipine |
| CAS | 75530-68-6 |
| Fórmula molecular | C19 H19 N3 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid','2-cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-','3-methyl 5-(1-methylethyl) ester, (±)-Nilvadipine, CL 287389, Escor, FK 235, FR 34235, Nilvadipine, Nivadil, Nivadip, Nivaldipine, SKF 102362, dl-Nilvadipine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N3O6/c1-10(2)28-19(24)15-11(3)21-14(9-20)17(18(23)27-4)16(15)12-6-5-7-13(8-12)22(25)26/h5-8,10,16,21H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-6-metil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-metilo y 5-O-propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 385.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.1274 |