Learn More
Nilvadipine, MedChemExpress
Código de producto. 16491716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491716 500 mg 500 miligramos
16446436 100 mg 100 miligramos
16442167 50 mg 50 miligramos
16416028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14284
MedChemExpress Nilvadipine is a potent calcium channel antagonist, and the IC50 value is around 0.1 nM.
Nilvadipine is a potent calcium channel antagonist, and the IC50 value is around 0.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nilvadipine
CAS 75530-68-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O6
Cantidad 500 mg
Sinónimo FK235 FR34235
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (129.75 mM)
SMILES COC(C1=C(C#N)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 385.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.37
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation