Learn More
Nilutamida, TRC
Código de producto. 30135556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135556 2.5 g 2.50 g
30009418 10 mg 10 miligramos
30008532 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4675002.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63612-50-0
Fórmula molecular C12 H10 F3 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 317.22
Sinónimo Nilutamide, 5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-3-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]imidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nilutamide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10F3N3O4/c1-11(2)9(19)17(10(20)16-11)6-3-4-8(18(21)22)7(5-6)12(13,14)15/h3-5H,1-2H3,(H,16,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.0623