Learn More
Nilutamide, MedChemExpress
Código de producto. 16466286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16466286 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16466286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13702
MedChemExpress Nilutamide (Nilandron) is a non-steroidal anti-androgen drug proposed in the treatment of metastatic prostatic carcinoma.
Nilutamide (Nilandron) is a non-steroidal anti-androgen drug proposed in the treatment of metastatic prostatic carcinoma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nilutamide
Forma física Solid
CAS 63612-50-0
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10F3N3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Nilandron RU 23908
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (788.10 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C2)C(C(C)(C)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 317.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.22
Porcentaje de pureza 98.07%