Learn More
Nilotinib, TRC
Código de producto. 30010083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010083 25 mg 25 miligramos
30008696 5 mg 5 miligramos
30008656 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN46530025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 641571-10-0
Fórmula molecular C28 H22 F3 N7 O
Peso molecular (g/mol) 529.52
Sinónimo Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-N-[5-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 4-Methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenyl]-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide, AMN 107, Nilotinib, Tasigna
Nombre IUPAC 4-metil-N-[3-(4-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]-3-[(4-piridina-3-ilpirimidina-2-il)amino]benzamida
SMILES Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)cc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nilotinib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.1838
Porcentaje de pureza >95%