Learn More
Nilotinib Regio Isómero, TRC
Código de producto. 30005482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005482 5 mg 5 miligramos
30004023 25 mg 25 miligramos
30006474 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 30005482 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCN4653205MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 641571-15-5
Fórmula molecular C28 H22 F3 N7 O
Peso molecular (g/mol) 529.52
Sinónimo 4-methyl-N-[3-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-Methyl-N-[3-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-N-[5-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 4-Methyl-N-[3-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide, Nilotinib isomer
Nombre IUPAC 4-metil-N-[3-(5-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]-3-[(4-piridina-3-ilpirimidina-2-il)amino]benzamida
SMILES Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)Nc4cc(cc(c4)C(F)(F)F)n5cncc5C
Spécification
Nombre del producto químico o material Nilotinib regioisomer
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-34-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-15-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-16-33-14-18(38)2/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,34,36,37)
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.1838
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.